Läs mer
(+/-)-Camphene, tech. (sum of camphene + fenchene)
Product Code. 11439186
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11439186 250 g 250g
11429186 50 g 50g
11419186 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11439186 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18040.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79-92-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
Camphene används vid framställning av dofter och som livsmedelstillsats för smaksättning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Camphene används vid framställning
av doftämnen och som livsmedelstillsats för smaksättning.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-92-5
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.24
MDL-nummer MFCD00066603
InChI-nyckel CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYNA-N
Specifications
Kemiskt namn eller material (+/-)-Camphene
Namnnotering sum of camphene + fenchene
Smältpunkt ∼35°C
Kokpunkt 159°C to 160°C
Flampunkt 34°C (94°F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1325
Merck Index 14,1730
Synonym dmbi, 3-4-dimethylamino benzylidene-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 3z-3-4-dimethylamino phenyl methylidene-1h-indol-2-one, 3-4-dimethylamino-benzylidenyl-2-indolinone, biomolki_000054, biomolki2_000060, upcmld-dp118, bmk1-f6, upcmld-dp118:001, upcmld-dp118:002
LEDER CC1(C)C2CCC(C2)C1=C
IUPAC-namn (3Z)-3-[[4-(dimetylamino)fenyl]metyliden]-1H-indol-2-on
PubChem CID 6450842
Formel vikt 136.24
Kvalitet Teknisk
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.