Läs mer
(+/-)-Kamfer-10-sulfonsyra, 98 %
Produktkod. 11400453
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400453 500 g 500g
11490443 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400453 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12620.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5872-08-2 | C10H16O4S | 232,29 g/mol
(+)-kamfer-10-sulfonsyra används som ett upplösningsmedel för kirala aminer och andra katjoner. Det är involverat i framställningen av aktiv farmaceutisk ingrediens såsom trimetafancamsilat, som används för att minska blödningar under neurokirurgi. Vidare är det involverat i transglukosidering av metyl- och etyl-D-glukopyranosider genom alkoholys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(+)-kamfer-10-sulfonsyra används som ett upplösningsmedel för kirala aminer och andra katjoner. Det är involverat i framställningen av aktiv farmaceutisk ingrediens såsom trimetafancamsilat, som används för att minska blödningar under neurokirurgi. Vidare är det involverat i transglukosidering av metyl- och etyl-D-glukopyranosider genom alkoholys.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8-2-5872
Molekylformel C10H16O4S
Molekylvikt (g/mol) 232.29
MDL-nummer MFCD00074827
InChI-nyckel MIOPJNTWMNEORI-UHFFFAOYNA-N
Synonym reychler's acid, camphorsulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, camphersulfosaeure, --10-camphorsulfonic acid, 2-oxobornane-10-sulphonic acid, d-10-camphorsulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, l-camphor-10-sulfonic acid, +-10-camphorsulfonic acid
PubChem CID 18462
ChEBI CHEBI:55379
IUPAC-namn (7,7-dimetyl-3-oxo-4-bicyklo[2.2.1]heptanyl)metansulfonsyra
LEDER CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-Camphor-10-sulfonic acid
Smältpunkt ∼200 °C (dekomposition)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3205973
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 232.3
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+/-)-Camphor-10-sulfonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-Camphor-10-sulfonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.