Läs mer
(±)-Camphor, 96%
Produktkod. 11454343
Change view
Kvantitet:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
100g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454343 500 g 500g
11478960 100 g 100g
11464343 2500 g 2500g
11488960 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11454343 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10936.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76-22-2 | C10H16O | 152.24 g/mol
Kamfer används vid framställning av malkulor. Det fungerar som mjukgörare för nitrocellulosa och en ingrediens för fyrverkerier och explosiv ammunition. Det är användbart vid behandling av stukningar, svullnader och inflammation. Det används också för att syntetisera kolnanorör genom kemisk ångavsättningsprocess av kamfer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Kamfer används vid framställning av malkulor. Det fungerar som mjukgörare för nitrocellulosa och en ingrediens för fyrverkerier och explosiv ammunition. Det är användbart vid behandling av stukningar, svullnader och inflammation. Det används också för att syntetisera kolnanorör genom kemisk ångavsättningsprocess av kamfer.
Löslighet
Löslig i aceton, etanol, dietyleter, kloroform och ättiksyra.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel och klorerade lösningsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-22-2
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.24
MDL-nummer MFCD00074738,MFCD00064149
InChI-nyckel DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
Synonym camphor, dl-camphor, 2-camphanone, 2-bornanone, l---camphor, +/--camphor, root bark oil, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bornan-2-one, alphanon
PubChem CID 2537
ChEBI CHEBI:36773
IUPAC-namn 4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-on
LEDER CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Camphor
Smältpunkt 172°C to 176°C
Densitet 0.992 g/mL
Kokpunkt 204°C
Flampunkt 64°C (147°F)
Analysprocentintervall 96%
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2717
Beilstein 1907611
Merck Index 14,1732
Löslighetsinformation Soluble in acetone,ethanol,diethylether,chloroform and acetic acid.
Formel vikt 152.24
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+/-)-Camphor
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-Camphor
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.