Läs mer
Camphor Benzalkonium Methosulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Camphor Benzalkonium Methosulfate |
| CAS | 52793-97-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20H28NO • CH3O4S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (9CI)-N,N,N-trimethyl-4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl] Methyl Sulfate Benzenaminium, 3-(4-Trimethylammonium)benzylidenebornan-2-one methosulfate 4-[(2-Oxo-3-bornylidene)methyl]phenyltrimethylammonium Methyl Sulfate, Mexoryl SO, [3-(Trimethylammonio)benzylidene]bornan-2-one Methyl Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28NO.CH4O3S/c1-19(2)17-11-12-20(19,3)18(22)16(17)13-14-7-9-15(10-8-14)21(4,5)6;1-5(2,3)4/h7-10,13,17H,11-12H2,1-6H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| LEDER | O=C1[C@@]2(C)CC[C@H](C2(C)C)/C1=C/C3=CC=C([N+](C)(C)C)C=C3.[O-]S(=O)(OC)=O |
| IUPAC-namn | methanesulfonate;trimethyl-[4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-bicyclo[2.2.1]heptanylidene)methyl]phenyl]azanium |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.441111 |
| Visa mer |