Läs mer
Camphor, MedChemExpress
Produktkod. 16409146
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16409146 100 mg
1 options
Produktkod. 16409146 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0808
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Camphor ((±)-Camphor) is a topical anti-infective and anti-pruritic and internally as a stimulant and carminative. However, Camphor is poisonous when ingested. Antiviral, antitussive, and anticancer activities. Camphor is a TRPV3 agonist.
Camphor ((±)-Camphor) is a topical anti-infective and anti-pruritic and internally as a stimulant and carminative. However, Camphor is poisonous when ingested. Antiviral, antitussive, and anticancer activities. Camphor is a TRPV3 agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Camphor
Fysisk form Solid
CAS 76-22-2
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H16O
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym (±)-Camphor
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (656.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (32.85 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C2(C)C)(C)CCC2C1
Molekylvikt (g/mol) 152.23
Formel vikt 152.23
Procent renhet 98.0%