Läs mer
Kamfer, racemisk, Mikromol™
Beskrivning
Kamfer, racemisk
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Camphor |
| CAS | 76-22-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | DL-Camphor |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C10 H16 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Camphor racemic, (1RS,4RS)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 1,7,7-Trimethylnorcamphor, 2-Bornanone, 2-Camphanone, Alphanon, Borneo camphor, DL-Camphor, Root bark oil, Spirit of camphor, dl-Camphor, (+/-)-Camphor |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2 |
| IUPAC-namn | (1R,4R)-4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-one |
| Show More |