Läs mer
(±)-Kamfer, TRC
Produktkod. 30134920
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134920 100 g
17954555 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134920 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC165805100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-22-2
Molekylformel C10 H16 O
Molekylvikt (g/mol) 152.23
Synonym Camphor racemic, (1RS,4RS)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Camphor, (±)-Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 1,7,7-Trimethylnorcamphor, 2-Bornanone, 2-Camphanone, Alphanon, Borneo camphor, DL-Camphor, Root bark oil, Spirit of camphor, dl-Camphor
IUPAC-namn (1R,4R)-4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-one
LEDER CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Camphor
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Formel vikt 152.1201