missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Camphorquinone-10-sulfonic Acid Hydrate, TRC

Produktkod. 30332262
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30332262 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30332262 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1730001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Camphorquinone-10-sulfonic Acid, Hydrate
CAS 73413-79-3
Molekylformel C10 H14 O5 S . H2 O
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H14O5S.H2O/c1-9(2)6-3-4-10(9,5-16(13,14)15)8(12)7(6)11;/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15);1H2/t6-,10-;/m1./s1
LEDER O.CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(=O)(=O)O)C(=O)C2=O
IUPAC-namn [(1S,4S)-7,7-dimethyl-2,3-dioxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonic acid;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 264.3
Formel vikt 264.0668
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.