Läs mer
Camphorquinone-10-sulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Camphorquinone-10-sulfonyl Chloride |
| CAS | 82594-19-2 |
| Molekylformel | C10 H13 Cl O4 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClO4S/c1-9(2)6-3-4-10(9,5-16(11,14)15)8(13)7(6)12/h6H,3-5H2,1-2H3/t6-,10-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(=O)(=O)Cl)C(=O)C2=O |
| IUPAC-namn | [(1S,4S)-7,7-dimethyl-2,3-dioxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.73 |
| Formel vikt | 264.0223 |