Läs mer
(+/-)-Camphorquinone, 99%
Produktkod. p-7022273
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
Produktkod. 11487167
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14967.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10373-78-1 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Kamferkinonderivat (dvs karboxylerat kamferkinon) används som fotoinitiator för synligt ljus i biomedicinska tillämpningar. Det används också inom tandvården och används ofta i samband med vätedonerande amin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kamferkinonderivat (dvs karboxylerat kamferkinon) används som fotoinitiator för synligt ljus i biomedicinska tillämpningar. Det används också inom tandvården och används ofta i samband med vätedonerande amin.
Löslighet Löslig i etanol, etyleter och
bensen.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10373-78-1
Molekylformel C10H14O2
Molekylvikt (g/mol) 166.22
MDL-nummer MFCD00064160
InChI-nyckel VNQXSTWCDUXYEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym camphorquinone, dl-camphorquinone, camphoroquinone, 2,3-bornanedione, camphor quinone, camphoquinone, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, bornane-2,3-dione, bicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, 1,7,7-trimethyl, +/--camphorquinone
PubChem CID 25208
ChEBI CHEBI:34607
IUPAC-namn 4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2,3-dion
LEDER CC1(C2CCC1(C(=O)C2=O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-Camphorquinone
Smältpunkt 198°C to 202°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1909463
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,ethyl ether and benzene.
Formel vikt 166.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.