Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Camptothecin
Produktkod. p-7082313
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15484889
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62523.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cytotoxic antitumor agent that inhibits topoisomerase I | CAS: 7689-03-4 | C20H16N2O4
Camptothecin används som ett cytotoxiskt antitumörmedel som hämmar topoisomeras I. Camptothecin visar anmärkningsvärd anticanceraktivitet baserat på preliminära kliniska prövningar. Dess analoger används i cancerkemoterapi. Cyklodextrinbaserad polymer innehållande kamptotecin används i den undersökningsstudie mot cancerläkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3-4-7689
Synonym (S)-(+ )-Camptothecin
Specifikationer
Beskrivning Gult
Kvantitet 250 mg
Molekylformel C20H16N2O4
Formel vikt 348,35 g/mol
Smältpunkt 260 °C
Produkttyp Apoptosreagens
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Cytotoxiskt antitumörmedel som hämmar topoisomeras I
Form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Camptothecin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Camptothecin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.