Läs mer
MedChemExpress Camptothecin
Produktkod. 16467116
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16467116 100 mg
1 options
Produktkod. 16467116 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY16560
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Camptothecin (CPT), a kind of alkaloid, is a DNA topoisomerase I (Topo I) inhibitor with an IC50 of 679 nM. Camptothecin (CPT) exhibits powerful antineoplastic activity against colorectal, breast, lung and ovarian cancers, modulates hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) activity by changing microRNAs (miRNA) expression patterns in human cancer cells.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 348.35 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 3-4-7689
Produkttyp Natural Products
Renhet 96.17%
Löslighet DMSO : 6.25 mg/mL (17.94 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Campathecin∣ (S)-(+)-Camptothecin∣ CPT
Mål Topoisomerase∣ADC Cytotoxin∣MicroRNA∣Influenza Virus∣Apoptosis∣Fungal∣Antibiotic