Läs mer
Camptothecin, 97,48 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11455811 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455811 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11455811 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215973280
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Camptothecin
CAS 7691-02-3
Färg Gult
Analysprocentintervall 0.9748
Molekylformel C8H19NSi2
Kvantitet 100 mg
Synonym 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisilazane, 1,3-divinyltetramethyldisilazane, 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane, silanamine, 1-ethenyl-n-ethenyldimethylsilyl-1,1-dimethyl, bis dimethyl vinyl silyl amine, ccris 2450, bis ethenyldimethylsilyl amine, ethenyl-dimethylsilyl amino-dimethylsilyl ethene, n-dimethylvinylsilyl-1,1-dimethyl-1-vinylsilylamine, dvtmds
InChI-nyckel WYUIWUCVZCRTRH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C=C)N[Si](C)(C)C=C
IUPAC-namn etenyl(dimetyl)silyl]amino]-dimetylsilyl]eten
Molekylvikt (g/mol) 185.42
PubChem CID 82126
Formel vikt 348.34
Fysisk form Fast