Läs mer
Camptothecin 97% MP Biomedicals
Produktkod. 11435811 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435811 25 mg 25mg
11445811 50 mg 50mg
11465811 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435811 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215973225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    871.00 SEK
    829.58 SEK / 25mg
    Save 41.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 3-4-7689
Molekylformel C20H16N2O4
Molekylvikt (g/mol) 348.36
MDL-nummer MFCD00081076
InChI-nyckel VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
Synonym camptothecin, camptothecine, s-+-camptothecin, campathecin, +-camptothecine, d-camptothecin, 20 s-camptothecine, +-camptothecin, 21,22-secocamptothecin-21-oic acid lactone, s-camptothecin
PubChem CID 24360
ChEBI CHEBI:27656
LEDER CCC1(C2=C(COC1=O)C(=O)N3CC4=CC5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Camptothecin
Färg Gult
Densitet 1.51g/cm3
Analysprocentintervall >97%
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 348.3
Fysisk form Fast