Läs mer
R&D Systems™ Camptothecin
Produktkod. 18752604
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
18752604 25 mg
1 options
Produktkod. 18752604 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 1100/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 SEK
    1321.95 SEK / 25mg
    Save 78.05 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA topoisomerase inhibitor
Cytotoxic plant alkaloid with antitumor properties; prototypic DNA topoisomerase I inhibitor. Induces single strand DNA breaks and protein-DNA crosslinks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Camptothecin
CAS 3-4-7689
Kvantitet 25 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C20H16N2O4
Formel vikt 348.36
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 348.36