Läs mer
Thermo Scientific™ Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base (Dehydrated)
Beskrivning
Isolate Campylobacter jejuni, Campylobacter coli and Campylobacter laridis with Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base .
Isolate Campylobacter jejuni, Campylobacter coli and Campylobacter laridis using Thermo Scientific™ Oxoid™ Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base (Dehydrated) when used with CCDA Selective Supplement SR0155. Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base is based on the original formulation described by Bolton et.al1 which was developed to replace blood with charcoal, ferrous sulphate and sodium pyruvate. For improved selectivity cephazolin in the formulation was replaced by cefoperazone as a selective agent2.
Campylobacter är gramnegativa, spiralformade mikroaerofila organismer som kan finnas i obehandlad mjölk, obehandlat vatten, felaktigt hanterad mat och dåligt tillagat kött, fjäderfä och skaldjur. Människokonsumtion av dessa organismer kan resultera i en rad kliniska sjukdomar från övergående asymptomatisk kolonisering till svår dysenteri. Symtomen på Campylobacter enterit inkluderar diarré, magsmärtor, illamående, feber, huvudvärk och muskelvärk.
Använd Campylobacter blodfri selektiv agarbas för isolering av Campylobacter -arter.
- Selektiv: på grund av närvaron av selektiva medel som cefoperazon och amfotericin B är mediet selektivt för Campylobacter
- Lämplig för isolering av Campylobacter spp från icke-kliniska prover efter anrikning i Exeter buljong 3 .
- Rekommenderas av Storbritannien Ministeriet för jordbruk, fiske och livsmedel (MAFF) som en validerad metod för isolering av Campylobacter från livsmedel. 4
Campylobacters koloniala morfologi kan användas som en riktlinje för identifiering till artnivå. Campylobacter jejuni -stammar producerar grå, fuktiga platta spridande kolonier. Vissa stammar kan ha en grön nyans eller ett torrt utseende, med eller utan metallglans. Campylobacter coli - stammar tenderar att vara krämig-grå till färgen, fuktiga, något upphöjda och producerar ofta diskreta kolonier.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Campylobacter blodfri selektiv agarbas |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 11,0L medium |