missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CAMTA2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Produktkod. p-7249028 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
25 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18334667 25 μg
18352093 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18334667 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP31757425UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

CAMTA2 Polyclonal antibody specifically detects CAMTA2 in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CAMTA2
Användningsområden Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 to 2 μg/mL
Formulering PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gene Alias calmodulin binding transcription activator 2, KIAA0909calmodulin-binding transcription activator 2
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: LPPASDDGAAPEDADSPQAVDVIPVDMISLAKQIIEATPERIKREDFVGLPEAGASMRERTGAVGLSETMSWLASYLENVDHFPSSTPPSELPFERGRLAVPSAPSWAEF
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 25 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23125
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.