Learn More
Eppendorf™ Can-Bus Cable Mastercycler™ EP 50cm
Product Code. 10219893 Shop All Eppendorf Products
Ansicht ändern
Click to view available options
Product Type:
Can-bus Cable Mastercycler EP 50 cm
Packungsgröße:
Each
Artikelnummer. Product Type Packungsgröße
10219893 Can-bus Cable Mastercycler EP 50 cm Each
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10219893 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5341612006
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.