Läs mer
Canada Balsam, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Canada Balsam, Technical Grade |
| CAS | 8007-47-4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Canada Balsams, Canada Turpentine |