Läs mer
Canada Pesticide Mixture 1 50 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Abamectin∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Bifenazate∣Boscalid∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Daminozide∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Dinotefuran∣Ethoprophos∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Flonicamid∣Imidacloprid∣Malathion∣Metalaxyl∣Methiocarb∣Methomyl∣Myclobutanil∣Novaluron∣Oxamyl∣Paclobutrazol∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Propoxur∣Spinetoram J∣Spinosad∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Tebuconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Thiophanate-methyl |
| CAS | 71751-41-2, 135410-20-7, 116-06-3, 149877-41-8, 188425-85-6, 1563-66-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Abamectin∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Bifenazate∣Boscalid∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Daminozide∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Dinotefuran∣Ethoprophos∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Flonicamid∣Imidacloprid∣Malathion∣Metalaxyl∣Methiocarb∣Methomyl∣Myclobutanil∣Novaluron∣Oxamyl∣Paclobutrazol∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Propoxur∣Spinetoram J∣Spinosad∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Tebuconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Thiophanate-methyl |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Abamectin 50 μg/mL∣Acetamiprid 50 μg/mL∣Aldicarb 50 μg/mL∣Bifenazate 50 μg/mL∣Boscalid 50 μg/mL∣Carbofuran 50 μg/mL∣Chlorantraniliprole 50 μg/mL∣Daminozide 50 μg/mL∣Diazinon 50 μg/mL∣Dichlorvos 50 μg/mL∣Dimethoate 50 μg/mL∣Dinotefuran 50 μg/mL∣Ethoprophos 50 μg/mL∣Fenpyroximate (E/Z Mix) 50 μg/mL∣Flonicamid 50 μg/mL∣Imidacloprid 50 μg/mL∣Malathion 50 μg/mL∣Metalaxyl 50 μg/mL∣Methiocarb 50 μg/mL∣Methomyl 50 μg/mL∣Myclobutanil 50 μg/mL∣Novaluron 50 μg/mL∣Oxamyl 50 μg/mL∣Paclobutrazol 50 μg/mL∣Phosmet 50 μg/mL∣Piperonyl butoxide 50 μg/mL∣Propoxur 50 μg/mL∣Spinetoram J 50 μg/mL∣Spinosad 50 μg/mL∣Spiromesifen 50 μg/mL∣Spirotetramat 50 μg/mL∣Tebuconazole 50 μg/mL∣Thiacloprid 50 μg/mL∣Thiamethoxam 50 μg/mL∣Thiophanate-methyl 50 μg/mL |