Läs mer
Canada Pesticide Mixture 2B 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethomorph∣Fenthion∣Imazalil∣Naled∣Parathion-methyl∣Spirodiclofen∣Spiroxamine |
| CAS | 110488-70-5, 55-38-9, 35554-44-0, 300-76-5, 298-00-0, 148477-71-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dimethomorph∣Fenthion∣Imazalil∣Naled∣Parathion-methyl∣Spirodiclofen∣Spiroxamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Dimethomorph 100 μg/mL∣Fenthion 100 μg/mL∣Imazalil 100 μg/mL∣Naled 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Spirodiclofen 100 μg/mL∣Spiroxamine 100 μg/mL |