Läs mer
Canada Pesticide Mixture 3 20-1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azadirachtin A∣Chlorfenapyr∣Clothianidin∣Cyantraniliprole∣Daminozide∣Dodemorph∣Etridiazole∣Fludioxonil∣Fluopyram∣MGK 264∣Naled∣Parathion-methyl∣Pyrethrins |
| CAS | 11141-17-6, 122453-73-0, 210880-92-5, 736994-63-1, 1596-84-5, 1593-77-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Azadirachtin A∣Chlorfenapyr∣Clothianidin∣Cyantraniliprole∣Daminozide∣Dodemorph∣Etridiazole∣Fludioxonil∣Fluopyram∣MGK 264∣Naled∣Parathion-methyl∣Pyrethrins |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cyantraniliprole 20 μg/ml∣Fludioxonil 20 μg/ml∣Fluopyram 20 μg/ml∣Etridiazole 30 μg/ml∣Chlorfenapyr 50 μg/ml∣Clothianidin 50 μg/ml∣Dodemorph 50 μg/ml∣MGK 264 50 μg/ml∣Parathion-methyl 50 μg/ml∣Pyrethrins 50 μg/ml∣Daminozide 100 μg/ml∣Naled 100 μg/ml∣Azadirachtin A 1000 μg/ml |