missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Canada Pesticide Mixture 4 ver. 2 20-500 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acequinocyl∣alpha-Endosulfan∣Benzovindiflupyr∣beta-Endosulfan∣Bifenazate∣Cyfluthrin∣Deltamethrin∣Endosulfan-sulfate∣Fenoxycarb∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Fenvalerate∣Permethrin∣Quintozene∣Thiophanate-methyl |
| CAS | 57960-19-7, 959-98-8, 1072957-71-1, 33213-65-9, 149877-41-8, 68359-37-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acequinocyl∣alpha-Endosulfan∣Benzovindiflupyr∣beta-Endosulfan∣Bifenazate∣Cyfluthrin∣Deltamethrin∣Endosulfan-sulfate∣Fenoxycarb∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Fenvalerate∣Permethrin∣Quintozene∣Thiophanate-methyl |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Bifenazate 19.89 μg/mL∣Fenpyroximate (E/Z Mix) 19.97 μg/mL∣Fenoxycarb 20.04 μg/mL∣Benzovindiflupyr 20.1 μg/mL∣Quintozene 20.11 μg/mL∣Acequinocyl 30.05 μg/mL∣Thiophanate-methyl 49.97 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 50.49 μg/mL∣beta-Endosulfan 50.64 μg/mL∣Fenvalerate 100.3 μg/mL∣alpha-Endosulfan 202 μg/mL∣Cyfluthrin 202 μg/mL∣Deltamethrin 503.6 μg/mL∣Permethrin 503.6 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?