Läs mer
Canada Pesticide Mixture 5 ver. 2 3000 μg/ml i Etylacetat, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxamyl∣Spiromesifen |
| CAS | 23135-22-0, 283594-90-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxamyl∣Spiromesifen |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Etylacetat |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Oxamyl 3000 μg/mL∣Spiromesifen 3000 μg/mL |