Läs mer
Canada Pesticide Mixture 6 ver. 2 500-2000 μg/mL in Toluene:Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kinoprene∣Methoprene |
| CAS | 42588-37-4, 40596-69-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Kinoprene∣Methoprene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Isooctane/Toluene |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Kinoprene 500 μg/mL∣Methoprene 2000 μg/mL |