Läs mer
Canada Terpene Mixture 1 2500 μg/mL in Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Isopulegol∣(-)-Trans-Caryophyllene∣(+)-Limonene∣(1S)-(-)-beta-Pinene∣(cis + trans)-Nerolidol∣4-Cymene∣alpha-(-)-Bisabolol∣alpha-Humulene∣alpha-Terpinene∣beta-Ocimene∣Camphene∣Delta-3-Carene∣DL-alpha-Pinene∣DL-Linalool∣gamma-Terpinene∣Geraniol∣Guaiol∣Myrcene∣Terpinolene |
| CAS | 89-79-2, 87-44-5, 5989-27-5, 18172-67-3, 7212-44-4, 99-87-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (-)-Isopulegol∣(-)-Trans-Caryophyllene∣(+)-Limonene∣(1S)-(-)-beta-Pinene∣(cis + trans)-Nerolidol∣4-Cymene∣alpha-(-)-Bisabolol∣alpha-Humulene∣alpha-Terpinene∣beta-Ocimene∣Camphene∣Delta-3-Carene∣DL-alpha-Pinene∣DL-Linalool∣gamma-Terpinene∣Geraniol∣Guaiol∣Myrcene∣Terpinolene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Hexane |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | (-)-Isopulegol 2500 μg/mL∣(-)-Trans-Caryophyllene 2500 μg/mL∣(+)-Limonene 2500 μg/mL∣(1S)-(-)-beta-Pinene 2500 μg/mL∣(cis + trans)-Nerolidol 2500 μg/mL∣4-Cymene 2500 μg/mL∣alpha-(-)-Bisabolol 2500 μg/mL∣alpha-Humulene 2500 μg/mL∣alpha-Terpinene 2500 μg/mL∣beta-Ocimene 2500 μg/mL∣Camphene 2500 μg/mL∣Delta-3-Carene 2500 μg/mL∣DL-alpha-Pinene 2500 μg/mL∣DL-Linalool 2500 μg/mL∣gamma-Terpinene 2500 μg/mL∣Geraniol 2500 μg/mL∣Guaiol 2500 μg/mL∣Myrcene 2500 μg/mL∣Terpinolene 2500 μg/mL |