Läs mer
Kanadaterpenblandning 2 2500 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322841
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322841 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30322841 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09001089IP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caryophyllene Oxide∣Eucalyptol (1,8-Cineole)
CAS 1139-30-6, 470-82-6
Analyt- eller komponentnamn Caryophyllene Oxide∣Eucalyptol (1,8-Cineole)
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Isopropylalkohol
Kvantitet 5 x 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Caryophyllene Oxide 2500 μg/mL∣Eucalyptol (1,8-Cineole) 2500 μg/mL