Läs mer
Kanadaterpenblandning 2 2500 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324344
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324344 1 ml
1 options
Produktkod. 30324344 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09001088IP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caryophyllene Oxide∣Eucalyptol (1,8-Cineole)
CAS 1139-30-6, 470-82-6
Analyt- eller komponentnamn Caryophyllene Oxide∣Eucalyptol (1,8-Cineole)
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Isopropylalkohol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Caryophyllene Oxide 2500 μg/mL∣Eucalyptol (1,8-Cineole) 2500 μg/mL