Läs mer
Canagliflozin 2-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Canagliflozin 2-Glucuronide |
| CAS | 2648415-15-8 |
| Molekylformel | C30 H33 F O11 S |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H33FO11S/c1-13-2-3-15(10-16(13)11-18-8-9-20(43-18)14-4-6-17(31)7-5-14)26-27(23(35)21(33)19(12-32)40-26)41-30-25(37)22(34)24(36)28(42-30)29(38)39/h2-10,19,21-28,30,32-37H,11-12H2,1H3,(H,38,39)/t19?,21-,22+,23?,24+,25-,26+,27?,28+,30-/m1/s1 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3)[C@@H]4OC(CO)[C@@H](O)C(O)C4O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,5S)-2-[3-[[5-(4-fluorophenyl)thiophen-2-yl]methyl]-4-methylphenyl]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 620.64 |
| Formel vikt | 620.173 |