missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Canagliflozin Furanose Form (Mixture of Anomers), TRC

Produktkod. 30137904
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137904 1 mg
17964865 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137904 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5940311MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2161394-94-9
Molekylformel C24H25FO5S
Molekylvikt (g/mol) 444.52
Synonym Canagliflozin Impurity 4
LEDER Cc1ccc(cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3)[C@@H]4O[C@H]([C@@H](O)CO)[C@@H](O)[C@@H]4O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Canagliflozin Furanose Form (Mixture of Anomers)
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C24H25FO5S/c1-13-2-3-15(23-21(28)22(29)24(30-23)19(27)12-26)10-16(13)11-18-8-9-20(31-18)14-4-6-17(25)7-5-14/h2-10,19,21-24,26-29H,11-12H2,1H3/t19-,21-,22-,23-,24+/m0/s1
Formel vikt 444.1407
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.