Läs mer
Canagliflozin hemihydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16494707
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494707 50 mg
16461238 5 mg
16428808 10 mg
16408936 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16494707 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYI0383
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Canagliflozin hemihydrate (JNJ28431754 hemihydrate) is a selective SGLT2 inhibitor with IC50s of 2 nM, 3.7 nM, and 4.4 nM for mSGLT2, rSGLT2, and hSGLT2 in CHOK cells, respectively.
Canagliflozin hemihydrate (JNJ28431754 hemihydrate) is a selective SGLT2 inhibitor with IC50s of 2 nM, 3.7 nM, and 4.4 nM for mSGLT2, rSGLT2, and hSGLT2 in CHOK cells, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Canagliflozin hemihydrate
CAS 928672-86-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H26FO5.5S
Kvantitet 50 mg
Synonym JNJ 28431754 hemihydrate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (220.50 mM)
LEDER CC1=CC=C([C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C=C1CC3=CC=C(C4=CC=C(F)C=C4)S3.[0.5H2O]
Molekylvikt (g/mol) 453.52
Formel vikt 453.52
Procent renhet 98.97%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism