Läs mer
Canagliflozin, MedChemExpress
Beskrivning
Canagliflozin (JNJ 28431754) is a selective SGLT2 inhibitor with IC50s of 2 nM, 3.7 nM, and 4.4 nM for mSGLT2, rSGLT2, and hSGLT2 in CHOK cells, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Canagliflozin |
| CAS | 842133-18-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H25FO5S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | JNJ 28431754 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (112.48 mM) |
| LEDER | FC1=CC=C(C2=CC=C(CC3=C(C=CC([C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)=C3)C)S2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.52 |
| Visa mer |