Läs mer
Cadence Science™ Cancerimplantatnål
Produktkod. 17129548
Change view
Tjocklek:
11 ga
Produktkod. Tjocklek
17129548 11 ga
1 options
Produktkod. 17129548 Leverantör Cadence Science™ Leverantörsnummer 7928
Beräknad leverans: 02-11-2026
Needle tillhandahåller en enkel procedur för att erhålla och implantera tumörvävnadsceller under huden på laboratoriedjur för observation samtidigt som ett sterilt fält bibehålls
  • Tvådelad nålsats
  • Består av vass spetsig ytterkanyl i rostfritt stål och trubbig obturator av rostfritt stål som sticker ut 3,2 mm utanför nålspetsen
Specifikationer
För användning med (applikation) Skaffa och implantera tumörvävnadsceller under huden på försöksdjur
Typ Cancerimplantatnål
Material Rostfritt stål
Storlek Standard
Tjocklek 11 ga
Längd (engelska) 3,25 tum.
Längd (metrisk) 8.25 cm