Läs mer
Cancer-Targeting Compound 1, MedChemExpress
Produktkod. 16483309
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16483309 1 mg
1 options
Produktkod. 16483309 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00300
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress Cancer-Targeting Compound 1 is used in the research of hormone-​related cancer, extracted from patent WO 2008021331 A2.
Cancer-Targeting Compound 1 is used in the research of hormone-​related cancer, extracted from patent WO 2008021331 A2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cancer-Targeting Compound 1
CAS 1007581-62-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H13N3O2S
Kvantitet 1 mg
LEDER N#CC1=CC=C(C2=CSC(N3C(OCC3(C)C)=O)=N2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 299.35
Formel vikt 299.35
Procent renhet 98.37%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death