Läs mer
Candesartan 100 μg/ml i acetonitril: Metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324236
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324236 1 ml
1 options
Produktkod. 30324236 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10945500MC100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Candesartan
CAS 139481-59-7
Analyt- eller komponentnamn Candesartan
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24 H20 N6 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid, Candesartan Cilexetil Imp. G (EP), Candesartan Cilexetil USP Related Compound G, Candesartan Cilexetil USP RC G, Candesartan, Candesartan Cilexetil Related Compound G, Candesartan Cilexetil Impurity G
InChI formel InChI=1S/C24H20N6O3/c1-2-33-24-25-20-9-5-8-19(23(31)32)21(20)30(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-26-28-29-27-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
LEDER CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5
IUPAC-namn 2-etoxi-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)fenyl]fenyl]metyl]benzimidazol-4-karboxylsyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril/metanol
Molekylvikt (g/mol) 440.45
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 440,1597 g/mol