Läs mer
Candesartan, 98 %
Produktkod. 15405129
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15405129 100 mg 100mg
15495119 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405129 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62818.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    907.80 SEK
    727.65 SEK / 100mg
    Save 180.15 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Angiotensin II-receptorantagonist | CAS: 139481-59-7 | C24H20N6O3 | 440,463 g/mol
Candesartan är en selektiv AT1 (angiotensin II-receptor 1) antagonist. Antagonism av angiotensinreceptorer hämmar vasokonstriktion och produktionen av aldosteron, vilket leder till en minskning av vatten- och natriumkoncentrationen i blodplasma. Uppvisar antihypertensiva effekter i djurmodeller. Används vid behandling av hjärtsvikt som antihypertensiv. Candesartan påverkar inte cellens livskraft eller proliferation men ökar uttrycket av VEGF och interleukin-8 i det odlade mediet i KU-19-19-celler. Candesartan (0,1 nM) kan minska det maximala kontraktila svaret på angiostensin II med cirka 50%.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Löslighet
Löslig i etylacetat, metanol, vatten (<1 mg/ml vid 25 °C), DMSO (88 mg/ml vid 25 °C) och etanol (1 mg/ml vid 25 °C).
Anteckningar
Förvara den bort från oxidationsmedel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139481-59-7
Molekylformel C24H20N6O3
Molekylvikt (g/mol) 440.463
MDL-nummer MFCD00081076
InChI-nyckel HTQMVQVXFRQIKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym candesartan, blopress, ratacand, 1-2'-1h-tetrazol-5-yl-1,1'-biphenyl-4-yl methyl-2-ethoxy-1h-benzo d imidazole-7-carboxylic acid, candesartan ban, 3h candesartan, unii-s8q36md2xx, 2-ethoxy-3-4-2-2h-tetrazol-5-yl phenyl phenyl methyl benzimidazole-4-carboxylic acid, candesartan usan/inn, candesartan usan:inn
PubChem CID 2541
ChEBI CHEBI:3347
IUPAC-namn 2-ethoxy-3-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylic acid
LEDER CCOC1=NC2=CC=CC(=C2N1CC3=CC=C(C=C3)C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Candesartan
Smältpunkt 183 °C till 185 °C
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Merck Index 14,1739
Löslighetsinformation Löslig i etylacetat, metanol, vatten (<1 mg/ml vid 25 °C), DMSO (88 mg/ml vid 25 °C) och etanol (1 mg/ml vid 25 °C).
Formel vikt 440.45
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Candesartan
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Candesartan
RUO– Endast forskningsanvändning