Läs mer
Candesartan Acyl-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Candesartan Acyl-Glucuronide |
| CAS | 180603-77-4 |
| Molekylformel | C30H28N6O9 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-[2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylateβ-D-Glucopyranuronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C30H28N6O9/c1-2-43-30-31-20-9-5-8-19(28(42)45-29-24(39)22(37)23(38)25(44-29)27(40)41)21(20)36(30)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)26-32-34-35-33-26/h3-13,22-25,29,37-39H,2,14H2,1H3,(H,40,41)(H,32,33,34,35)/t22-,23-,24+,25?,29-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O1)C2=CC=CC3=C2N(CC4=CC=C(C5=CC=CC=C5C6=NN=NN6)C=C4)C(OCC)=N3 |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-((1-((2'-(1H-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-ethoxy-1H-benzo[d]imidazole-7-carbonyl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 616.58 |
| Formel vikt | 616.19 |