Läs mer
Candesartan Cilexetil-d11, TRC
Produktkod. 30178986
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30178986 2.5 mg 2.5mg
30179298 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30178986 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1755822.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1261393-19-4
Molekylformel C33H23D11N6O6
Molekylvikt (g/mol) 621.73
Synonym 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid 1-[[(Cyclohexyl-d11-oxy)carbonyl]oxy]ethyl Ester, Atacand-d11, Blopress-d11, TCV 116-d11;
IUPAC-namn 1-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)oxycarbonyloxyethyl 2-ethoxy-3-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate
LEDER O=C(OC(C)OC(OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H])=O)C2=CC=CC3=C2N(CC4=CC=C(C5=CC=CC=C5C6=NN=NN6)C=C4)C(OCC)=N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Candesartan Cilexetil-d11
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C33H34N6O6/c1-3-42-32-34-28-15-9-14-27(31(40)43-21(2)44-33(41)45-24-10-5-4-6-11-24)29(28)39(32)20-22-16-18-23(19-17-22)25-12-7-8-13-26(25)30-35-37-38-36-30/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,35,36,37,38)/i4D2,5D2,6D2,10D2,11D2,24D