Läs mer
Candesartan Cilexetil, MedChemExpress
Produktkod. 16481866
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16481866 500 mg 500mg
16451689 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16481866 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17505
MedChemExpress Candesartan Cilexetil (TCV-116) is an angiotensin II receptor antagonist used mainly for the treatment of hypertension.
Candesartan Cilexetil (TCV-116) is an angiotensin II receptor antagonist used mainly for the treatment of hypertension.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Candesartan Cilexetil
CAS 145040-37-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H34N6O6
Kvantitet 500 mg
Synonym TCV-116
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (81.88 mM)
LEDER O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)C=C3)=CC=C1)OC(OC(OC6CCCCC6)=O)C
Molekylvikt (g/mol) 610.66
Formel vikt 610.66
Procent renhet 99.92%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation