Läs mer
Candesartan Cilexetil Methoxy Analogue, TRC
Produktkod. 30348335
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30348335 10 mg
1 options
Produktkod. 30348335 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17558510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Candesartan Cilexetil Methoxy Analogue
CAS 1026042-12-5
Molekylformel C32 H32 N6 O6
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C32H32N6O6/c1-20(43-32(40)44-23-9-4-3-5-10-23)42-30(39)26-13-8-14-27-28(26)38(31(33-27)41-2)19-21-15-17-22(18-16-21)24-11-6-7-12-25(24)29-34-36-37-35-29/h6-8,11-18,20,23H,3-5,9-10,19H2,1-2H3,(H,34,35,36,37)
LEDER COc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn[nH]6
IUPAC-namn 1-cyclohexyloxycarbonyloxyethyl 2-methoxy-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 596.63
Formel vikt 596.2383