Läs mer
Candesartan Cilexetil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Candesartan cilexetil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C33H34N6O6/c1-3-42-32-34-28-15-9-14-27(31(40)43-21(2)44-33(41)45-24-10-5-4-6-11-24)29(28)39(32)20-22-16-18-23(19-17-22)25-12-7-8-13-26(25)30-35-37-38-36-30/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,35,36,37,38) |
| Formel vikt | 610.254 |
| Procent renhet | >95% |