Läs mer
Candesartan-d4, MedChemExpress
Beskrivning
Candesartan D4 (CV-11974 D4) is the deuterium labeled Candesartan, which is an angiotensin II receptor antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Candesartan-d4 |
| CAS | 1346604-70-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylformel | C24H16D4N6O3 |
| Färg | White |
| Synonym | CV-11974-d4 |
| LEDER | [2H]C1=C(CN2C(C(C(O)=O)=CC=C3)=C3N=C2OCC)C([2H])=C([2H])C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)=C1[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.48 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Visa mer |