Läs mer
Candesartan-d4, MedChemExpress
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Beskrivning
Candesartan D4 (CV-11974 D4) is the deuterium labeled Candesartan, which is an angiotensin II receptor antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Candesartan-d4 |
| CAS | 1346604-70-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylformel | C24H16D4N6O3 |
| Färg | White |
| Synonym | CV-11974-d4 |
| LEDER | [2H]C1=C(CN2C(C(C(O)=O)=CC=C3)=C3N=C2OCC)C([2H])=C([2H])C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)=C1[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.48 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.