Läs mer
Candesartan-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Candesartan ethyl-d5 |
| CAS | 1189650-58-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C24 2H5 H15 N6 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H20N6O3/c1-2-33-24-25-20-9-5-8-19(23(31)32)21(20)30(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-26-28-29-27-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5 |
| IUPAC-namn | 2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 445.48 |
| Visa mer |