Läs mer
Candesartan Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Candesartan ethyl ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24N6O3/c1-3-34-25(33)21-10-7-11-22-23(21)32(26(27-22)35-4-2)16-17-12-14-18(15-13-17)19-8-5-6-9-20(19)24-28-30-31-29-24/h5-15H,3-4,16H2,1-2H3,(H,28,29,30,31) |
| Formel vikt | 468.191 |
| Procent renhet | >95% |