Läs mer
Candesartan, MedChemExpress
Produktkod. 16458418
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16458418 10 mg -
16424307 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16458418 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0205
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Candesartan is an angiotensin II receptor antagonist with IC50 of 0.26 nM.
Candesartan is an angiotensin II receptor antagonist with IC50 of 0.26 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Candesartan
CAS 139481-59-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H20N6O3
Kvantitet 10 mg
Synonym CV 11974
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (227.04 mM)
LEDER O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)C=C3)=CC=C1)O
Molekylvikt (g/mol) 440.45
Formel vikt 440.45
Procent renhet 98.5%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation