Läs mer
Candesartan Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Candesartan Methyl Ester |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22N6O3/c1-3-34-25-26-21-10-6-9-20(24(32)33-2)22(21)31(25)15-16-11-13-17(14-12-16)18-7-4-5-8-19(18)23-27-29-30-28-23/h4-14H,3,15H2,1-2H3,(H,27,28,29,30) |
| Formel vikt | 454.1753 |