Läs mer
Candesartan, TRC
Produktkod. 18072540
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18072540 50 mg
18071440 100 mg
17969759 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18072540 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17557550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139481-59-7
Molekylformel C24 H20 N6 O3
Molekylvikt (g/mol) 440.45
Synonym 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid, Candesartan Cilexetil Imp. G (EP), Candesartan
IUPAC-namn 2-etoxi-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)fenyl]fenyl]metyl]benzimidazol-4-karboxylsyra
LEDER CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Candesartan
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H20N6O3/c1-2-33-24-25-20-9-5-8-19(23(31)32)21(20)30(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-26-28-29-27-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
Formel vikt 440.1597