missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Canertinib dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Canertinib dihydrochloride (CI-1033 dihydrochloride) is a potent and irreversible EGFR inhibitor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Canertinib dihydrochloride |
| CAS | 289499-45-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H27Cl3FN5O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | CI-1033 dihydrochloride PD-183805 dihydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (111.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (44.73 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C=CC(NC1=CC2=C(N=CN=C2C=C1OCCCN3CCOCC3)NC4=CC=C(C(Cl)=C4)F)=O.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 558.86 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?