Läs mer
Canertinib dihydroklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 17555565 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17555565 250 mg
17545565 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17555565 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468932500
Kemiska identifierare
CAS 289499-45-2
Molekylformel C24 H25 Cl F N5 O3 · 2 H Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Canertinib dihydroklorid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 558.87
MDL-nummer MFCD09954112
Fysisk form Pulver
Färg Vit till Beige
Renhet ≥97,5 %
InChI-nyckel JZZFDCXSFTVOJY-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.Cl.FC1=CC=C(NC2=C3C=C(NC(=O)C=C)C(OCCCN4CCOCC4)=CC3=NC=N2)C=C1Cl
IUPAC-namn N-{4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-6-yl}prop-2-enamide dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 558.86